文件
1.17924
Supelco
Chlorine Test Strips, colorimetric
greener alternative
0-500 mg/L (Cl₂), MQuant®
别名:
氯化学测试条
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
氯测试, colorimetric, 0-500 mg/L (Cl2), MQuant®
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
chlorine
反應適用性
reaction type: Redox Reactions
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測量範圍
0-500 mg/L (Cl2)
檢測方法
colorimetric
環保替代類別
儲存溫度
2-8°C
一般說明
方法:试纸比色法,0 - 25 - 50 - 100 - 200 - 500 mg/L Cl2, MQuant®
MQuant®氯测试试纸适用于快速测定主要用于食品工业的较高浓度的含氯消毒剂。在试纸上,游离氯将橙色化合物氧化为紫色染料。通过目测比较试纸的反应区和色标区域,可半定量测定氯浓度。如要定量测定或测定总氯,请选择我们的Reflectoquant®或Spectroquant®氯测试产品系列。
可持续性设计优点:
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的 MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。
本产品受益于:
  • 还原试纸
  • 再生铝管
  • 数字说明书
了解有关该计划的更多信息:试纸小改动带来大影响
應用
  • Analysis of free chlorine in aqueous solution at very low concentration with lateral flow tests.: This research discusses the use of lateral flow tests to measure free chlorine in water at very low concentrations, providing a sensitive method for chlorine detection in analytical chemistry (Schwenke et al., 2019).
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
实验方案
AQA 游离氯标准品 - 游离氯标准溶液的制备
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
游离氯标准溶液的制备,符合 DIN EN ISO 7393
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。