文件
116860
Sigma-Aldrich
腺苷脱氨酶抑制剂, DCF
The Adenosine Deaminase Inhibitor, DCF, also referenced under CAS 53910-25-1, controls the biological activity of Adenosine Deaminase.
别名:
腺苷脱氨酶抑制剂, DCF, 2ʹ-脱氧助间型霉素,(8R)-3-(2-脱氧基-β-D-赤呋喃戊糖基)-3,6,7,8-四氢咪唑并[4,5-d][1,3]二氮革-8-醇,喷司他丁,抗生链霉菌
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16N4O4
CAS号:
分子量:
268.27
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.54
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
white
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless
water: 50 mg/mL, clear, colorless
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@H]1CNC=NC2=C1N=CN2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)C3[H]
InChI
1S/C11H16N4O4/c16-3-8-6(17)1-9(19-8)15-5-14-10-7(18)2-12-4-13-11(10)15/h4-9,16-18H,1-3H2,(H,12,13)/t6-,7+,8+,9+/m0/s1
InChI 密鑰
FPVKHBSQESCIEP-JQCXWYLXSA-N
一般說明
一种细胞渗透性嘌呤嘧啶核苷化合物,可作为腺苷脱氨酶的高效紧密结合过渡态类似物抑制剂(ADA;对于部分纯化的人红细胞,Ki=2.5 pM,对于大鼠肝脏、大鼠肠、大鼠肝细胞瘤和人B细胞,Ki=0.48-9.1 nM)。据报道是一种免疫调节剂,对淋巴细胞具有选择性毒性。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:有害 & 致癌/致畸性(E)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Robak, T. 2007.Cancer Treat.Rev.33, 710.
Klohs, W.D. and Kraker, A.J., 1992.Pharmacol.Rev.44, 459.
Agarwal, R.P., et al. 1977.Biochem.Pharmacol.26, 359.
由于该运输中有害物质的性质,您的订单可能需要支付额外的运输费用。某些尺寸的产品可免除其他有害材料的运输费用。请与您当地的销售办事处联系,以获取有关这些费用的更多信息。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3