主要文件
1.14842
Supelco
Phosphate Test, photometric
photometric, 0.5-30.0 mg/L (PO4-P), 1.5-92.0 mg/L (PO43-), 1.1-68.7 mg/L (P2O5), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
磷酸盐测试, photometric, 0.5-30.0 mg/L (PO4-P), 1.5-92.0 mg/L (PO43-), 1.1-68.7 mg/L (P2O5), Spectroquant®
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 400 tests
特殊分析物
phosphate
测量范围
0.5-30.0 mg/L (PO4-P)
1.1-68.7 mg/L (P2O5)
1.5-92.0 mg/L (PO43-)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (Vanadato-molybdate)
储存温度
15-25°C
一般描述
(正磷酸盐)方法:光度法,VM 0.5 - 30.0 mg/l PO₄-P 1.5 - 92.0 mg/l PO₄³⁻ 1.1 - 68.7 mg/l P₂O₅ Spectroquant®
该方法类似于APHA 4500-P C。₄
该Spectroquant₄® 试剂测试专门用于分析工艺用水。为了避免漫长的停工期和工艺用水系统密集维护的成本,精密调节水中的磷酸盐水平至关重要,可确保水管受到保护并将腐蚀限制在最低水平。
Spectroquant® 试剂测试试剂盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,可根据随附的说明书中所述的操作步骤进行分析。
我们所有的比色池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新等。
法律信息
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2