主要文件
1.14566
Supelco
锌测试管
photometric, 0.20-5.00 mg/L (Zn), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
产品线
Spectroquant®
质量水平
用途
sufficient for 25 tests
特殊分析物
zinc
测量范围
0.20-5.00 mg/L (Zn)
技术
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
检测方法
photometric (PAR)
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:光度法0.20 - 5.00 mg/l Zn Spectroquant®
该Spectroquant®锌测试可准确定量各种水中的锌离子。在碱性溶液中,锌离子与吡啶偶氮间苯二酚(PAR)反应生成一种可用光度法测定的红色络合物。
MQuant® 试纸可用于以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®测试)之前对锌浓度和可能的稀释因子进行估算。
我们所有的比色池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID,可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该Spectroquant®比色池测试盒随附预装的16 mm圆形比色池以及根据说明书中所述流程进行分析所需的所有试剂。
法律信息
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
访问文档库
实验方案
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction