主要文件
1.14275
Sigma-Aldrich
Ponceau S (C.I. 27195)
for electrophoresis
别名:
Ponceau S (C.I. 27195)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H12N4Na4O13S4
CAS号:
分子量:
760.57
MDL编号:
UNSPSC代码:
41105305
EC索引号:
228-319-2
NACRES:
NA.32
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
solid
pH值(酸碱度)
9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
10 g/L
堆积密度
660 kg/m3
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-11-14(3-8-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,25H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23?,26-21-;;;;
InChI key
LZYGEJPERQQCIY-STNZDNLRSA-J
分析说明
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 517 - 523 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; water): 460 - 600
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability for electrophoresis: passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3