Merck
09276
Sigma-Aldrich
ATX 丽春红 S 红色染色溶液
concentrate for 250 ml (6 bottles)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 X 1 EA
$593.00
$593.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
6 X 1 EA
$593.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
$593.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
质量水平
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
InChI key
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
无毒试剂体系
使用常规的电泳试剂总是会对健康造成威胁。与此相反,ATX 试剂体系中的试剂环保无毒。常规试剂含各种毒性物质:缓冲溶液包含了在《危险药品法》中分类为麻醉品的巴比妥酸;染色溶液含刺激皮肤和气管的甲醇和乙酸;澄清溶液含甲醇和二氧杂环己烷异丁醇(被分类为致癌易燃物质的危险废品)。
请停止使用这些有毒物质。在您的电泳中开始使用无毒的 ATX 试剂体系,防止您和环境受到永久性伤害。
优点显而易见。ATX 试剂具有以下特点:
  • 无毒并且不会刺激皮肤和气管
  • 环保
  • 可与常规废水一起处置
  • 无味
  • 不燃
  • 在室温下稳定
  • 为 ATX 微实心条而特别调整
  • 可以即用型溶液或浓缩液形式供货
  • 保证提供出色的可重现结果
包装
6 瓶,用于制备 250mL 即用型溶液
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Gloria Valdés et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 6, 13-13 (2008-03-29)
The angiogenic and invasive properties of the cytotrophoblast are crucial to provide an adequate area for feto-maternal exchange. The present study aimed at identifying the localization of interrelated angiogenic, hyperpermeability and vasodilator factors in the feto-maternal interface in pregnant guinea-pigs.