113861
1.13861
别名:
Dihexyl sodium sulfosuccinate, 2-Sulfosuccinic acid di-N-hexyl ester sodium salt
1 of 10
Sigma-Aldrich
323586
多库酯 钠盐
338567
磺基琥珀酸 溶液
289957
十二烷基苯磺酸钠
86140
710652
二(2-乙己基-d17)磺基琥珀酸钠
719269
Sodium bis(2-ethylhexyl)sulfo(succinate-13C4)
440167
(3--缩水甘油丙氧基)三甲氧基硅烷
O7501
油酸钠
339741
硫酸
G1253
黄原胶 来源于野油菜黄单胞菌
200
solid
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
230 °C (decomposes)
364 g/L
180 kg/m3
15-25°C
O=S(C(C(OCCCCCC)=O)CC(OCCCCCC)=O)(O[Na])=O
1S/C16H30O7S.Na/c1-3-5-7-9-11-22-15(17)13-14(24(19,20)21)16(18)23-12-10-8-6-4-2;/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
WVFDILODTFJAPA-UHFFFAOYSA-M
Warning
Acute Tox. 4 Oral
11 - Combustible Solids
WGK 3
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3
15S7
TERGITOL烷氧基聚乙烯氢氧基乙醇(非离子表面活性剂)™
436143
十二烷基硫酸钠