主要文件
1.13760
Millipore
Sodium dodecyl sulfate
LAB
别名:
十二烷基硫酸钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H25NaO4S
CAS号:
分子量:
288.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
205-788-1
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
十二烷基硫酸钠盐, LAB
质量水平
表单
powder
效能
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值(酸碱度)
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
204-207 °C
溶解性
>130 g/L
密度
1.1 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
490‑560 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
分析说明
含量测定(两相滴定): ≥ 99.0 %
鉴别(红外光谱):通过测试
吸光度A(220-350 nm;3 %;1 cm;水): ≤ 0.1
氯化物(Cl): ≤ 0.01%
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.0001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
水(基于卡尔费休法测定) ≤ 1
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
338.0 °F
闪点(°C)
170 °C