主要文件
1.13726
Supelco
HPTLC板,硅胶60 RP-2 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
别名:
反相硅胶60板
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NB.21
价格与库存信息目前不能提供
物料
glass support
silica gel 60 matrix
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 plates
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
层厚度
200 μm
板长度 × 宽度
10 cm × 10 cm
粒径
5-6 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
储存温度
2-30°C
一般描述
25个玻璃板 10 x 10 cm
RP修饰板用于两个目的:作为HPLC的试用方法和为特殊的分离选择各种溶剂系统。我们的RP修饰的硅胶层非常适合许多具有挑战性的分离,这些分离是未经修饰的硅胶所无能为力的。这些胶层使用水溶剂系统来分离极度非极性的物质,并对能适应离子对色谱的特定物质进行分析。更重要的是’,RP修饰的硅胶层很少受环境湿度的影响。和未修饰的硅胶不同,RP相不表现出催化活性。这使得它们成为易于氧化降解的不稳定物质的首选。
联系
替代:13726-5; 13726
分析说明
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):5 - 7 µm
层厚度:150 - 200 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱检测:
A)胆固醇检测
hRf值
- 胆固醇,胆固醇检测:
77 - 89
B)类固醇检测
- 甲睾酮,类固醇检测:57 - 77
- Reichstein S,类固醇检测:66 - 86
- 氢化可的松,类固醇检测:70 - 90
在活化板上确定的典型值(120°C,15 min)
洗脱剂a)丙酮/水(95/5 v/v)
洗脱剂b)乙腈/水(70/30 v/v)