Key Documents
1.12636
Supelco
乙腈
for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O)
别名:
ACN, 乙腈, 氰甲烷, 甲基氰
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CN
CAS号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-835-2
NACRES:
NA.22
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
1.41 (vs air)
蒸汽壓力
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
524 °C
973 °F
expl. lim.
16 %
技術
DNA amplification: suitable
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
除了高品质乙腈(水含量至多10 ppm)外,我们的DNA-/RNA合成试剂品质高、水含量和酸含量最低,是可靠、可重复、高收率DNA-/RNA合成的最佳选择。支持特定合成仪器的各种包装类型(从瓶子到散装的量)以及定制解决方案的意愿完善了我们的创新产品。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup