112233
1.12233
别名:
L-Lysine monohydrate, Lys
1 of 10
Sigma-Aldrich
L9037
L-赖氨酸 一水合物
L5501
L -赖氨酸
62840
Millipore
1.05700
L-赖氨酸盐酸盐
4400-M
L-Lysine, Hydrochloride
L5626
L-赖氨酸 单盐酸盐
Supelco
23128
L8662
W384720
282677
L-赖氨酸 水合物
100
solid
9-10.5 (20 °C, 80 g/L in H2O)
207-209 °C (decomposes)
>1500 g/L
366 kg/m3
2-8°C
[N+H3][C@@H](CCCCN)C(=O)[O-].O
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 2
L0900000
赖氨酸 盐酸盐
61819
L-亮氨酸