product name
L-赖氨酸 单盐酸盐, reagent grade, ≥98% (HPLC)
等級
reagent grade
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
技術
immunohistochemistry: suitable
顏色
white to off-white
mp
263 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI 密鑰
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 作为电子显微镜预固定溶液的一个组份
- 作为免疫组化(IHC)阻断溶液的一个组份
- 用于制备用于免疫组化(IHC)的高碘酸盐-赖氨酸-多聚甲醛(PLP)固定剂
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
其他客户在看
实验方案
Protocol for Enzymatic Assay of Plasmin with D-Val-Leu-Lys-p-Nitroanilide Dihydrochloride
Enzymatic Assay of Plasmin with D-Val-Leu-Lys-p-Nitroanilide Dihydrochloride