主要文件
1.12186
Supelco
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
for gas chromatography
别名:
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, Bis(trimethylsilyl)amine, HMDS
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H19NSi2
CAS号:
分子量:
161.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
213-668-5
NACRES:
NA.05
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
20 hPa ( 20 °C)
方案
≥98.5% (GC)
表单
liquid
自燃温度
325 °C
效能
847 mg/kg LD50, oral (Rat)
550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-25.9 % (v/v)
运动粘度
0.9 cSt(25 °C)
沸点
126 °C/1013 mbar
mp
-82 °C
转变温度
flash point 15 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
InChI key
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Appearance of substance (colour): colourless
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
52.5 °F - closed cup
闪点(°C)
11.4 °C - closed cup