Unfortunately, there are no refills available for this kit. It is formulated to perform 170 tests, components are not available separately.
推荐产品
产品名称
钙测试, titrimetric, for use with MQUANT®
特殊分析物
calcium
质量水平
相容性
for use with MQUANT®
检测方法
titrimetric
储存温度
15-25°C
相关类别
一般描述
方法:滴定管滴定 MQuant®
该MQuant®钙测试(原MColortest®)适用于使用刻度注射器进行比色法检测。
分析方法
钙离子与指示剂反应形成紫红络合物。用乙二胺四乙酸二钠盐溶液滴定,从该化合物中释放出指示剂(Titriplex® III)。在滴定终点,颜色变为蓝紫色。钙的浓度是由滴定溶液的消耗量来确定的。当总硬度也被测定时,就可以计算出镁的含量。
该测试可用于
此测试不适用于海水。
分析方法
钙离子与指示剂反应形成紫红络合物。用乙二胺四乙酸二钠盐溶液滴定,从该化合物中释放出指示剂(Titriplex® III)。在滴定终点,颜色变为蓝紫色。钙的浓度是由滴定溶液的消耗量来确定的。当总硬度也被测定时,就可以计算出镁的含量。
该测试可用于
- 地下水和地表水
- 水产养殖水
- 饮用水
- 矿泉水
- 锅炉水
- 废水
此测试不适用于海水。
法律信息
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
-
what is the refill kit number of 111110 calcium test
1 answer-