主要文件
1.09994
Supelco
Vanadium standard
1000 mg V, (VOSO₄ in 8.6% H₂SO₄) Titrisol®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
concentrate
技術
AAS: suitable
ICP: suitable
pH值
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
分析報告
content (V): 1000 mg/Ampoule
Determination method: Oxidimetric titration.
(traceableof NIST - SRM 136e)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3