主要文件
1.09196
Supelco
碱性蓝(C.I.42765)
passes application test for DIN 51558
别名:
碱性蓝(C.I.42765)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$114.00
$114.00
预计发货时间2025年3月03日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$114.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H29N3O3S
CAS号:
分子量:
595.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171503
酶委員會索引編號:
215-385-2
NACRES:
NA.21
$114.00
预计发货时间2025年3月03日详情
获取大包装报价
agency
suitable for DIN 51558
品質等級
形狀
solid
損耗
≤5% loss on drying, 110°C
visual transition interval
11.5-13, blue-violet to pink
λmax
597-602 nm in ethanol
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)([O-])c1c(cccc1)[N+H]=C2C=CC(=C(c5ccc(cc5)Nc6ccccc6)c3ccc(cc3)Nc4ccccc4)C=C2
InChI
1S/C37H29N3O3S/c41-44(42,43)36-14-8-7-13-35(36)40-34-25-19-29(20-26-34)37(27-15-21-32(22-16-27)38-30-9-3-1-4-10-30)28-17-23-33(24-18-28)39-31-11-5-2-6-12-31/h1-26,38-39H,(H,41,42,43)
InChI 密鑰
DVPLSZDCYOJSOG-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般說明
指示剂
分析報告
鉴别(UV/VIS光谱):通过测试
转换范围:pH 11.5 - pH 13.0 蓝紫色-暗粉红色
最大吸光度 λmax.(乙醇):597 - 602 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λ最大值;0.003 g/l;无水乙醇;以干燥物质计算): ≥ 1000
TLC-测试:通过测试
干燥失重(100 °C): ≤ 5 %
作为指示剂的适用性(根据DIN 51558):通过测试
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3