主要文件
1.08677
Supelco
二甲酚橙四钠盐
metal indicator, ACS, Reag. Ph Eur
别名:
二甲酚橙四钠盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$191.00
5 G
$218.00
$191.00
预计发货时间2025年2月20日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$191.00
5 G
$218.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H28N2Na4O13S
CAS号:
分子量:
760.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171502
酶委員會索引編號:
222-805-8
NACRES:
NB.21
$191.00
预计发货时间2025年2月20日详情
获取大包装报价
产品名称
二甲酚橙四钠盐, metal indicator ACS,Reag. Ph Eur
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
形狀
solid
損耗
≤7% loss on drying, 110°C
pH值
8.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解度
510 g/L
體積密度
250 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S]1(=O)(=O)Oc2c(cccc2)C1(c4cc(c(c(c4)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])c3cc(c(c(c3)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C31H32N2O13S.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)46-47(31,44)45)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41;;;;/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;;;/q;4*+1/p-4
InChI 密鑰
FXYMNKLSOQONJB-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
溶液外观:通过测试
干燥失重(110 °C): ≤ 7
作为指示剂的适用性(用于金属滴定):通过测试
灵敏度测试:通过测试
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3