Merck
797979
Sigma-Aldrich
六亚甲基四胺
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
别名:
1,3,5,7-四氮杂三环[3.3.1.13,7]癸烷, 乌洛托品, 六亚甲基四胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 G
$76.10
500 G
$121.00
1 KG
$143.00
$76.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 G
$76.10
500 G
$121.00
1 KG
$143.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12N4
CAS号:
分子量:
140.19
Beilstein:
2018
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
$76.10
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
ACS reagent
anhydrous
质量水平
蒸汽压
<0.01 mmHg ( 20 °C)
产品线
Redi-Dri
方案
≥99.0%
表单
powder
自燃温度
770 °F
灼烧残渣
≤0.1%
缺失
≤2.0% loss on drying
颜色
white
mp
280 °C (subl.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble
痕量阳离子
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
抗生素抗菌谱
Gram-negative bacteria
作用机制
DNA synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
SMILES字符串
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
将容器密闭保存在干燥和通风良好的地方。吸湿性储存类别 (TRGS 510):易燃固体有害物质。
法律信息
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
482.0 °F - closed cup
闪点(°C)
250 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.