主要文件
1.08462
Supelco
Uranine AP (C.I. 45350)
concentrated for the examination of subterranean waters
别名:
Uranine AP (C.I. 45350)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$224.00
1 KG
$1,600.00
$224.00
有货详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$224.00
1 KG
$1,600.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H10Na2O5
CAS号:
分子量:
376.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171501
酶委員會索引編號:
208-253-0
NACRES:
NA.21
$224.00
有货详情
获取大包装报价
品質等級
形狀
powder
效力
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
技術
titration: suitable
損耗
≤7% loss on drying, 110°C
顏色
red-brown
pH值
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
溶解度
500 g/L
體積密度
600 kg/m3
λmax
489-491 nm (buffer pH 8.0)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]c1cc2c(cc1)C(=C4C(=CC(=O)C=C4)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;;/h1-10,21H,(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
分析報告
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Appearance: Reddish-brown powder, eventually with granular and bright parts.
Absorption maximum λmax. (buffer pH 8.0): 489 - 491 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; buffer pH 8.0; calc. on dried substance): ≥ 1800
Loss on drying (110 °C): ≤ 7 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup