等級
ACS reagent
analytical standard (for acidimetry)
品質等級
agency
complies with DIN 19266
化驗
99.3-100.3% (dried material)
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
應用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
格式
mixture
SMILES 字串
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
氨基磺酸还可在无水可视滴定、电导滴定和电位滴定中作为基准物使用。
特點和優勢
- 以坚固玻璃瓶装提供,确保开封前整个保质期内的稳定性。
- 高质量提供准确的滴定度测定
- 附详细的分析证书(CoA)
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves