主要文件
1.08424
Supelco
Titriplex® IV
suitable for titration
别名:
Titriplex® IV, 1,2-Cyclohexanediamine-N,N,N′N′-tetraacetic acid, 1,2-Cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid, 1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$251.00
100 G
$808.00
$251.00
预计发货时间2025年4月11日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
25 G
$251.00
100 G
$808.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H22N2O8 · xH2O
分子量:
346.33 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
236-308-9
NACRES:
NA.21
$251.00
预计发货时间2025年4月11日详情
索取更多信息
产品名称
Titriplex® IV, for analysis (1,2-cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid monohydrate)
质量水平
表单
solid
反应适用性
reaction type: Complexometric reactions
技术
titration: suitable
mp
213 °C
堆积密度
500 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
N([C@H]1[C@@H](CCCC1)N(CC(=O)[O-])CC(=O)O)(CC(=O)[O-])CC(=O)O
InChI
1S/C14H22N2O8/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)/p-2/t9-,10-/m1/s1
InChI key
FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
分析说明
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): 4.8 - 5.8 %
法律信息
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2