Merck
89466
Supelco
TISAB II 溶液
别名:
总离子强度调节缓冲剂 II 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
26111700
NACRES:
NB.61
一般說明
请访问我们的传感器应用门户网站,了解更多信息。
TISAB通常与样品混合,因为它有助于维持恒定的离子强度和pH值。它主要用于消除metal-F络合物的络合。TISAB II 可以用氯化钠和冰醋酸、1,2-环己二胺二丁四乙酸和氢氧化钠制备。它含有高浓度的阳离子螯合剂,这种螯合剂可以水解氟化物离子对以形成氟化物离子。
應用
TISAB II 可用于使用牙科清漆中的氟离子敏感电极测定总氟浓度。它还可用于在存在Fe(III) 和Si的情况下测定氟化物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Method for the analysis of total fluoride in fluoride-releasing dental varnishes.
Carey CM, Coleman SS.
Caries Research, 48(4), 306-311 (2014)
A study on fluoride sorption by montmorillonite and kaolinite.
Agarwal, Meetu, et al.
Water, Air, Soil Pollut., 141.1-4, 247-261 (2002)