文件
1.08387
Millipore
Tris Base
solid, TRIS LAB
别名:
2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇, THAM, Tris 碱, 氨基丁三醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C(CH2OH)3
CAS号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
201-064-4
NACRES:
NA.05
product name
三(羟甲基)氨基甲烷, TRIS LAB
蒸汽壓力
0.0267 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
solid
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
有用的pH值範圍
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
溶解度
678 g/L
密度
1.35 g/cm3 at 23 °C
體積密度
840 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI 密鑰
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
TRIS LAB
應用
三羟基甲基氨基甲烷TRIS LAB。CAS 77-86-1,EC 201-064-4,化学式 H₂NC(CH₂OH)₃。
分析報告
含量测定(酸量滴定法,以无水物计)99.8 - 100.1 %鉴别(IR光谱)符合水不溶物≤ 0.005 %吸光度(290 nm; 40 %; 1 cm; 水)≤ 0.2氯化物(Cl)≤ 0.001 %硫酸盐(SO₄)≤ 0.005 %重金属(以Pb计)≤ 0.0005 %Fe(铁)≤ 0.0005 %硫酸灰分≤ 0.05 %水(根据卡尔费休法)≤ 0.5 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1