主要文件
1.08176
Supelco
百里酚蓝
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
别名:
百里酚蓝
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$197.00
25 G
$492.00
$197.00
有货详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$197.00
25 G
$492.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H30O5S
CAS号:
分子量:
466.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171502
EC索引号:
200-973-3
NACRES:
NB.21
$197.00
有货详情
获取大包装报价
产品名称
百里酚蓝, indicator ACS, Reag. Ph Eur
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
表单
solid
缺失
≤3% loss on drying, 110°C
visual transition interval
1.2-2.8, red-violet to brownish-yellow(1st transition range)
7.8-9.5, greenish yellow to blue(2nd transition range)
mp
221 °C (decomposition)
堆积密度
350 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(cc(c(c3)C(C)C)O)C)c2c(cc(c(c2)C(C)C)O)C
InChI
1S/C27H30O5S/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6/h7-16,28-29H,1-6H3
InChI key
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
  • Adsorption of Thymol Blue dye from Aqueous solution using modified Chitosan.: 本研究探讨了如何使用化学改性壳聚糖吸附百里酚蓝。研究了最佳时间、pH、浓度和剂量等关键参数,发现吸附过程遵循二级动力学(Elsawy et al., 2023)。
  • Electroorganic synthesis: bromination of thymol blue and phenol red.: 本研究详细介绍了百里酚蓝的电有机溴化,获得了 pH 敏感产物。本研究提供了适合教育环境的实验方法,彰显了溴化产物鉴定的简便性(Ducci, 2023)。
  • Spectrophotometric Determination of Isopropamide Iodide based on Ion-pair Complex Formation with Thymol Blue.: 本文介绍了一种通过与百里酚蓝形成离子对复合物,测定异丙酰胺碘化的分光光度法,重点介绍了其在分析化学中的应用(Singh et al., 2020)。
  • A comparative photocatalytic degradation study of Thymol blue dye over pristine ZnO and Er-doped ZnO.: 本研究比较了百里酚蓝染料使用ZnO 和掺杂Er 的 ZnO时的光催化降解效率,结果证明掺杂变体的性能更优(Sharma et al., 2024)。
分析说明
第1个转变范围:pH 1.2 - pH 2.8 紫红色-棕黄色
第2个转变范围:pH 7.8 - pH 9.5 绿黄色-蓝色
溶液外观:通过测试
干燥失重(110 °C): ≤ 3
转换范围(根据ACS):通过测试
灵敏度测试:通过测试
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3