主要文件
1.08163
Supelco
UV-VIS标准品3:碘化钠溶液
according to Ph. Eur. stray light testing, Certipur®
别名:
UV-VIS 标准品3 - 碘化钠 10 g/l H2O 溶液
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
3 X 10 ML
$904.00
$904.00
预计发货时间2025年4月17日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
3 X 10 ML
$904.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$904.00
预计发货时间2025年4月17日详情
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
Agency
according to Ph. Eur. stray light testing
产品线
Certipur®
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
应用
environmental
industrial qc
包装形式
mixture
储存温度
15-25°C
一般描述
根据Ph Eur Certipur进行杂散光检测®
应用
UV-VIS标准品3:碘化钠溶液可用作标准物质,用于根据欧洲药典(Ph.Eur)第2.2.25章和美国材料与试验协会(ASTM)E 387 和E 925检查杂散光分光光度计。
特点和优势
  • 它是10 g/L 碘化钠的水溶液,
  • 封装于10 mL 玻璃安瓿瓶中。每盒包括3个一次性安瓿
  • 置于玻璃安瓿中的稳定溶液
  • 符合ISO 17025认证
  • 可追溯至国家标准与技术研究所(NIST)和物理技术研究所(PTB)的标准参考物质
  • 包括分析证书(CoA)
  • 可靠和可重复的结果
法律信息
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany