主要文件
1.07381
Supelco
碳酸铅(II)
for analysis EMSURE® ACS
别名:
碳酸铅(II)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 G
$139.00
$139.00
预计发货时间2025年6月20日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 G
$139.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
CO3Pb
CAS号:
分子量:
267.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
209-943-4
NACRES:
NA.21
$139.00
预计发货时间2025年6月20日详情
获取大包装报价
等级
ACS reagent
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
≥99.0% (complexometric)
表单
solid
杂质
≤0.02% Substances insoluble in dilute acetic acid
pH值(酸碱度)
5.8 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
315 °C (decomposition)
密度
6.6 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1300 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
痕量阳离子
Ca: ≤0.01%
Cd: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
N: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.003%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Pb+2].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.Pb/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
分析说明
含量测定(复杂测定): ≥ 99.0 %
不溶于盐酸的物质: ≤ 0.02 %
氯化物(Cl): ≤ 0.002 %
亚硝酸盐和硝酸盐(以 NO₃ 计): ≤ 0.005 %
总氮(N): ≤ 0.02 %
Ca(钙): ≤ 0.01 %
Cd(镉): ≤ 0.002 %
Cu(铜): ≤ 0.002 %
Fe(铁): ≤ 0.002 %
K(钾): ≤ 0.02 %
Na(钠): ≤ 0.05 %
Zn(锌): ≤ 0.003 %
对应 ACS
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3