107284
1.07284
别名:
Peptone from gelatin
1 of 10
Millipore
70176
明胶蛋白胨,胰腺消化
Sigma-Aldrich
G0262
明胶水解物酶
73865
明胶
Supelco
1.02790
五水合硫酸铜(II)
70169
胰酶消化酪蛋白胨
1.03092
Dithizone
82303
来自酪蛋白的蛋白胨,酶消化物
1.02791
无水硫酸铜(II)
91249
肉蛋白胨,细菌学
G7041
明胶 来源于冷水鱼类的皮肤
animal
200
15.5-17.0% amino-nitrogen basis (purity)
powder
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
550 g/L
420 kg/m3
microbiology
15-25°C
工业微生物学_微生物培养基_生物化学试剂-默克生命科学
微生物培养基原料_蛋白胨和提取物_琼脂_添加剂-默克生命科学
11 - Combustible Solids
WGK 1