文件
1.06549
Supelco
亚硝酸钠
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
亚硝酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
NNaO2
CAS号:
分子量:
69.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-555-9
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (manganometric)
形狀
solid
效力
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.01% Insoluble matter
pH值
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
280 °C (decomposition)
溶解度
820 g/L
密度
2.1 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1200 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
含量测定(锰量滴定法): ≥ 99.0 %
不溶物: ≤ 0.01 %
氯化物(Cl): ≤ 0.005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
Ca(钙): ≤ 0.002 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
K(钾): ≤ 0.001 %
符合ACS,Reag.Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1