Merck
1.06514
SAFC
五水硫代硫酸钠
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
制药生产
别名:
五水硫代硫酸钠, 除氯剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na2O3S2 · 5H2O
CAS号:
分子量:
248.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-867-5
产品1.06514监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
质量水平
产品线
EMPROVE® ESSENTIAL
表单
crystalline
solid
pH值(酸碱度)
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
48 °C
密度
1.74 g/cm3 at 20 °C
应用
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
一般描述
在制剂中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
应用
硫代硫酸钠五水合物可用作药物制剂和化妆品的抗氧化剂和螯合剂。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2