Merck
1.06357
SAFC
焦亚硫酸钠
(sodium metabisulfite), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, E 223
制药生产
别名:
焦亚硫酸钠, Sodium metabisulfite, Sodium pyrosulfite, Disulfite, Pyrosulfite
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na2O5S2
CAS号:
分子量:
190.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶號碼:
E223
酶委員會索引編號:
231-673-0
agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
品質等級
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
solid
pH值
3.5-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
密度
2.36 g/cm3 at 20 °C
應用
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
一般說明
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为EMPROVE® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
焦亚硫酸钠具有还原性和抗菌性,在制药、化妆品和食品行业中应用广泛。它常用作防腐剂和抗氧化剂,尤其适合液体和半固体应用。在食品行业中,它可用于食品保存并维持其新鲜外观。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
安全危害
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1