Merck
1.06143
SAFC
葡甲胺
low in endotoxins, EMPROVE® API, Ph. Eur., ChP, JP, USP
制药生产
别名:
N -甲基- D -葡胺, 1-脱氧-1-甲基氨基山梨醇, 1-去氧-1-(甲胺)-D-山梨醇, 葡甲胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H17NO5
CAS号:
分子量:
195.21
Beilstein:
385906
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
228-506-9
agency
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質等級
產品線
EMPROVE® API
形狀
extra fine powder
solid
自燃溫度
~662 °F
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
技術
API processing | salt formation: suitable
pH值
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
210 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
129-131.5 °C (lit.)
應用
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChI 密鑰
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
对于药物制剂而言,在成功发布药物成品之前,需要考虑特别因素和克服特别阻力,例如制剂稳定性、释放动力学和生物利用度带来的瓶颈问题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
API级葡甲胺是优质的高级中间体,可作为共晶配体直接掺入API制剂。
Emprove® API级葡甲胺根据ICH Q7指南要求生产。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
相关内容
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.