主要文件
1.05983
Supelco
D -甘露醇
for the determination of boric acid
别名:
甘露糖醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O6
CAS号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721898
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
EC索引号:
200-711-8
NACRES:
SE.11
产品1.05983无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
表单
powder
自燃温度
410 °C
效能
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
290-295 °C/4 hPa
mp
167-170 °C (lit.)
溶解性
213 g/L
堆积密度
400‑500 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • D-mannitol sensor based on molecularly imprinted polymer on electrode modified with reduced graphene oxide decorated with gold nanoparticles.: 本研究提出了一种甘露醇传感器,利用还原氧化石墨烯和金纳米粒子修饰基质上的分子印迹聚合物,揭示分析化学在精确检测甘露醇方面的进展(Stradiotto et al., 2017)。
  • Borate-polyol complexes in aqueous solution: determination of enthalpies by thermometric titrimetry.: 本研究研究了硼酸盐和甘露醇等多元醇之间的相互作用,采用温度滴定法来评估复合物的形成,提供了分析化学相关的关键热力学数据 (Aruga, 1985)。
生化/生理作用
一种糖醇类甜味剂。 用于甜味抑制研究。
分析说明
鉴别(红外光谱):通过测试
熔点:166 - 169
硼酸测定的适用性:通过测试
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2