主要文件
1.05744
Supelco
PLC板,硅胶60 F₂₅₄, 0.5 mm
pkg of 20 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
别名:
高效硅胶60 PLC板
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NB.21
产品1.05744无法订购。 联系技术服务部门
物料
glass support
silica gel 60 matrix
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 20 plates
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
层厚度
0.5 mm
板长度 × 宽度
20 cm × 20 cm
粒径
20-40 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
储存温度
2-30°C
一般描述
20个玻璃板 20 x 20 cm
PLC板允许用户分离尺寸–从克到毫克差异很大的样品。有或没有荧光指示剂,PLC板的厚度为0.5 mm。他们还使用了与分析TLC板相同的经过验证的二氧化硅粘合剂技术。为了通过提取分离物质,用户可以简单地从层中刮下斑点。
应用
  • 环保且经济高效的HPTLC法定量加标人血浆中的COVID-19抗病毒药物和联合用药药物:研究开发了一种环保的高效薄层色谱法分析人血浆样品中的COVID-19抗病毒药物及其他药物,证明了硅胶60 F254板在临床应用中的有效性(Ghozzy et al., 2024)。
  • 活性药物成分(API)及其剂型中盐酸四环素定量测定的稳定性指示高效薄层色谱法的开发和验证:研究验证了使用硅胶60 F254板测定药物形式的盐酸四环素浓度的稳健HPTLC方法,有助于药物稳定性和质量控制(Gashaw et al., 2024)。
  • 用于稳定性评估和同时定量脂质纳米颗粒和生物基质中表没食子儿茶素-3-没食子酸酯和迷迭香酸的稳健高效薄层色谱(HPTLC)法:本文讨论了分析复杂生物样品和脂质纳米颗粒的可靠HPTLC技术,强调了硅胶60 F254板在纳米医学研究中的通用性(Koli et al., 2024)。
  • 同时测定片剂中阿莫西林和克拉维酸组合的高效薄层色谱法的开发和验证:研究介绍了经验证可用于同时检测片剂中阿莫西林和克拉维酸的HPTLC方法,利用硅胶60 F254板进行了药物分析(Asres et al., 2023)。
  • 开发TLC和HPLC-PDA色谱技术同时分析药物中左旋咪唑与三氯苯达唑的含量,并采用GAPI和AGREE方法评估其绿色度:研究介绍了采用硅胶60 F254板分析左旋咪唑和三氯苯达唑的分析方法,评估了所用色谱技术对环境的影响(Attia et al., 2023)。
联系
替代:5744-7; 5744
分析说明
层厚度:360 - 530 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 80 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
17 - 23
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:40 - 46
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:58 - 65
在调节板上测定的典型值
洗脱液:甲苯(相对湿度45%)
访问文档库
商品
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.