主要文件
1.05725
Supelco
薄层层析TLC板, 聚乙烯亚胺(PEI)纤维素F
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
别名:
纤维素薄层色谱板
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NB.21
产品1.05725无法订购。 联系技术服务部门
物料
cellulose matrix
glass support
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 plates
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
层厚度
80-120 μm
板长度 × 宽度
20 cm × 20 cm
储存温度
2-8°C
一般描述
25个玻璃板 20 x 20 cm
我们的纤维素板是用来分析极性物质的。纤维素是一种有机吸附剂,非常适合通过分配色谱法分离亲水性物质。典型的应用包括氨基酸、碳水化合物和磷酸盐以及核酸和核酸衍生物的分析。我们提供两种等级的纤维素板:TLC用于常规分离,HPTLC用于要求苛刻的高性能分离。
联系
替代:5725-7; 5725
分析说明
层厚度:80 - 120 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 30 µm
色谱检测:
hRf值
-腺苷-5-三磷酸二钠盐:
3 - 5
- 腺苷-5-二磷酸单钾盐二水合物:14 - 18
- 腺苷-5-单磷酸二钠盐六水合物:43 - 49
在板上测定的典型值
洗脱液:1 M氯化钠水溶液