Merck
1.04354
SAFC
L-组氨酸 单盐酸盐 一水合物
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP
制药生产
别名:
L-α-氨基-β-(4-咪唑基)丙酸 单盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
CAS号:
分子量:
209.63
Beilstein:
4168261
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
211-438-9
价格与库存信息目前不能提供
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
质量水平
蒸汽压
<1 hPa ( 20 °C)
产品线
EMPROVE® EXPERT
方案
98.5-101.0% (alkalimetric)
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
表单
solid
pH值(酸碱度)
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
溶解性
149.55 g/L
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
应用
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
InChI key
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
化学品对保持生物药物在生产和制剂过程中的稳定性起重要作用,比如,防止药物聚集。我们为生物分子的纯化和制剂提供一系列优质的稳定剂、缓冲液和盐类。它们专为高风险应用而开发,具有较低的生物负荷和内毒素含量。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
应用
盐酸组氨酸在生物制药生产中用作制剂缓冲液。它常与组氨酸共同用于制备所需pH值的组氨酸缓冲液。
由于具有较低的微生物和内毒素限值,L-组氨酸盐酸盐一水合物Emprove® Expert尤其适合高风险应用。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3
商品
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
相关内容
ADC生产的偶联步骤通过稳定的连接子,将高效活性药物成分 (HPAPI) 连接到单克隆抗体上。有效偶联涉及复杂的决策,本页将概述确保偶联成功的服务和产品。
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.