主要文件
1.04239
Sigma-Aldrich
戊二醛溶液25%
for electron microscopy
别名:
戊二醛 溶液, 1,5-戊二醛, 五碳双缩醛 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
OHC(CH2)3CHO
CAS号:
分子量:
100.12
Beilstein:
605390
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
NACRES:
NA.21
蒸汽压
0.27 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
浓度
23.5-26.5% (alkalimetric)
技术
electron microscopy: suitable
颜色
colorless
pH值(酸碱度)
>3.0 (20 °C in H2O)
沸点
100.5 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
戊二醛溶液(25%,电镜分析)是用于形态学和酶组织化学分析的标本固定剂。25%戊二醛溶液用于半薄切片和电子显微镜检查人源标本的固定。用磷酸缓冲液(磷酸二氢钾,用于EMSURE® ISO级分析(货号1.04873)或无水磷酸氢二钠,用于EMSURE® ACS,Reag.Ph Eur欧洲药典级分析(货号1.06586)
稀释为合适的工作浓度。或者,用于酶组化分析的特别敏感的材料固定用的戊二醛将按照P.J. Anderson方法,纯化后在氮气保护下灌装至安瓿瓶中(货号1.12179)。敏感酶,例如内源性过氧化物酶,通常只能以这种方式显示。该产品为IVD注册产品,并通过CE认证,因此可用于临床诊断目的。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析说明
含量测定(碱量滴定):23.5 - 26.5 %
pH值: ≥ 3.0
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.060 - 1.065
吸光度A(235 nm;用水1:200稀释;1 cm): ≤ 0.3
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3