主要文件
1.02533
Supelco
氯化钴 六水合物
extra pure
别名:
氯化钴 六水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CoCl2 · 6H2O
CAS号:
分子量:
237.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
NACRES:
NA.21
如需咨询该产品1.02533,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
等级
for analytical purposes
质量水平
蒸汽压
40 mmHg ( 0 °C)
pH值(酸碱度)
4.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
56 °C
SMILES字符串
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3