等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
产品线
EMSURE®
方案
99.0-102.0% (complexometric)
表单
solid
效能
766 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
杂质
≤0.01% Insoluble matter
pH值(酸碱度)
4.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
56 °C
密度
1.92 g/cm3 at 25 °C
堆积密度
1250 kg/m3
痕量阴离子
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
痕量阳离子
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.002%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Co](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- Nitrogen, Cobalt Co-doped Fluorescent Magnetic Carbon Dots: 六水合氯化钴 (II) 用于合成氮和钴共掺杂荧光磁性碳点。这些创新材料可作为比率荧光探针,用于检测人体血清中的胆固醇和尿酸,在医学诊断和研究中具有重要应用(Huang S et al., 2019)。
联系
分析说明
不溶物: ≤ 0.010 %
硝酸盐(NO₃): ≤ 0.01 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Cu(铜): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
K(钾): ≤ 0.005 %
Mg(镁): ≤ 0.002 %
Mn(锰): ≤ 0.001 %
Na(钠): ≤ 0.01 %
Ni(镍): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.0005 %
Zn(锌): ≤ 0.002 %
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3