102487
1.02487
别名:
三氯化铬六水合物, 六水氯化无色铵
1 of 10
Sigma-Aldrich
27096
六水合三氯化铬(III) 六水合物
230723
200050
氯化铬(III)
450790
Supelco
1.02733
二水合氯化铜(II)
1.02539
六水合氯化钴(II)
1.06717
氯化镍(II)六水合物
214485
亚硒酸钠
450782
无水氯化铬(Ⅱ)
1.06521
钼酸钠二水合物
200
2.4-2.6 (20 °C, 50-53 g/L in H2O)
81 °C
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Warning
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
does not flash