Merck
1.02119
SAFC
氢氧化钙
precipitated (≤ 0.0005% Al), EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 526
制药生产
别名:
氢氧化钙
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ca(OH)2
CAS号:
分子量:
74.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352305
E编号:
E526
EC索引号:
215-137-3
价格与库存信息目前不能提供
Agency
USP
质量水平
管理合规性
FCC
产品线
EMPROVE® ESSENTIAL
表单
solid
pH值(酸碱度)
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
550 °C (decomposition)
溶解性
1.7 g/L
密度
2.24 g/cm3 at 20 °C
应用
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Ca+2].[O-H].[O-H]
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI key
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
一般描述
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
应用
氢氧化钙可用作药剂和化妆品的pH调节剂,还可用作食品和饮料添该产品通过一个额外的沉淀步骤纯化,从而形成金属杂质含量极低的超纯产品。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们