主要文件
1.02071
SAFC
碳酸钙
for optical glass
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CaCO3
CAS号:
分子量:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
207-439-9
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
solid
效能
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
粒径
75 μm
pH值(酸碱度)
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
溶解性
0.017 g/L
密度
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
堆积密度
300‑1400 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
for optical glass
应用
Calcium carbonate for optical glass. CAS 471-34-1, chemical formula CaCO₃.
分析说明
Assay (complexometric)≥ 99.0 %Cr (Chromium)≤ 0.00007 %Fe (Iron)≤ 0.0007 %Particle size (< 75 µm)about 100