文件
1.01813
Supelco
硅酸盐测试盒
photometric, 0.5-500.0 μg/L (SiO2), 0.12-116.85 μg/L (Si), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 100 tests
sufficient for 900 tests (depending on package size)
特定分析物
silicate
測量範圍
0.12-116.85 μg/L (Si)
0.2-233.7 μg/L (Si)
0.25-250.00 μg/L (SiO2)
0.5-500.0 μg/L (SiO2)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Silicomolybdenum blue)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法 0.25 - 500.0 µg/l SiO₂ 0.12 - 233.7 µg/l Si Spectroquant®
该方法类似于APHA 4500-SiO2 D+E、ASTM D859-10和DIN 38405-21。
该Spectroquant®硅酸盐试剂测试可以准确定量含水样品中的硫酸盐。
方法原理:在硫酸溶液中,硅酸盐离子与钼酸盐离子反应形成黄色杂多酸,后者还原为硅钼蓝。该染料是用光度法测定的。
该Spectroquant®试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的反应池和测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
实验方案
Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
相关内容
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.