Merck
所有图片(4)
主要文件
1.01774
Supelco
石油本精 沸点60-80°C
for analysis EMSURE®
别名:
石油醚, 石油溶剂油,石油醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
NACRES:
NB.21
价格与库存信息目前不能提供
等级
reagent grade
质量水平
蒸汽压
200 hPa ( 20 °C)
产品线
EMSURE®
表单
liquid
自燃温度
240 °C
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Aromatics (as benzene)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
蒸发残留物
≤0.001%
沸点
60-80 °C/1013 hPa
碘值
≤0.3
转变温度
flash point -26 °C
密度
0.68 g/cm3 at 20 °C
痕量阳离子
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
储存温度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
联系
Discover EMSURE - to be more than sure!
其他说明
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-14.8 °F
闪点(°C)
-26 °C