主要文件
1.01771
Supelco
石油醚
DIN 51635
别名:
Petroleum ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352401
bp:
65 °C/1013 hPa
蒸汽壓力:
10 hPa ( 20 °C)
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽壓力
10 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
245 °C
效力
>5840 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7-8.3 % (v/v)
雜質
≤0.002% Non volatile matter
≤0.1% Aromatics (as benzene)
≤5% n-Hexane (GC)
非揮發性殘留物 (NVR)
≤0.002%
顏色
APHA: ≤10
bp
65 °C/1013 hPa
mp
<-30 °C
轉變溫度
flash point -26 °C
溶解度
slightly soluble
密度
0.76 g/cm3 at 15 °C
儲存溫度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Colour: ≤ 10 Hazen
Density (15°C/DIN 51757): 0.690 - 0.710
Boiling range (DIN 51751 (60-90°C)): 85 - 95 % (v/v)
Aniline point (DIN ISO 2977): 59.0 - 61.0 °C
Aromatics (as benzene): ≤ 0.1 %
n-Hexane (GC): ≤ 5.0 %
Non volatile matter: ≤ 0.002 %
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-14.8 °F
閃點(°C)
-26 °C