主要文件
1.01534
Supelco
Silver sulfate
extra pure
别名:
Silver sulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ag2O4S
CAS号:
分子量:
311.80
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-653-7
NACRES:
NB.21
品質等級
效力
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
分析物功能類別
chemical oxygen demand (COD)
技術
photometry: suitable
pH值
5-6 (25 °C, 5 g/L in H2O)
mp
655 °C
溶解度
8 g/L
密度
5.45 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1200 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[Ag+].[Ag+].[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
InChI 密鑰
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.5 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 20 ppm
Cu (Copper): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 50 ppm
Pb (Lead): ≤ 50 ppm
Substances not precipitated by hydrochloric acid (as SO₄): ≤ 0.3 %
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3