主要文件
1.01118
Supelco
Ammonium benzoate
EMPLURA®
别名:
Ammonium benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9NO2
CAS号:
分子量:
139.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
217-468-9
质量水平
产品线
EMPLURA®
方案
≥98.0% (perchloric acid titration)
表单
solid
效能
825 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
198 °C (decomposition)
溶解性
200 g/L
密度
1.26 g/cm3 at 25 °C
痕量阳离子
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2.H3N/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);1H3
InChI key
VWSRWGFGAAKTQG-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (perchloric acid titration): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (10 %; water): 6.0 - 8.0
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Oxidizable matter: passes test
Residual solvents (Ph Eur/ICH): excluded by production process
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1