主要文件
1.00998
Supelco
2-丙醇
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC) EDC and FID, SupraSolv®
别名:
IPA, 仲丙醇, 异丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHOH
CAS号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-661-7
NACRES:
NA.03
化驗:
≥99.8% (GC)
技術:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
82 °C (lit.)
蒸汽壓力:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
价格与库存信息目前不能提供
产品名称
2-丙醇, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
蒸汽密度
2.1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
產品線
SupraSolv®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
750 °F
效力
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 12 °C
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SupraSolv ECD和FID是专门开发与ECD(电子捕获检测器)和FID(火焰电离检测器)结合使用,用于气相色谱分析。 SupraSolv 溶剂可提供最大的指定保留时间范围、清晰的基线和最小的信噪比,从而可提供可靠且可重复的分析结果。
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12.0 °C - closed cup
访问文档库
Questions
  1. I don't see the type of packaging listed. Is this product available in a glass bottle?
    1 answer
    1. Yes, this product is packaged glass bottles.