product name
2-丙醇, BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
等級
for molecular biology
品質等級
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽壓力
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
技術
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.378
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
溶解度
water: soluble (completely)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
CC(C)O
&lambda ;
neat
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.01
適合性
suitable for molecular biology
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 沉淀从苍蝇中提取的基因组DNA
- 沉淀从移植原发肿瘤和器官中提取的基因组DNA
- 免疫沉淀5-溴-2-脱氧尿苷(BrdU)
生化/生理作用
特點和優勢
- 适用于生物化学和分子生物学的研究
- BioUltra 级,经过严格的检测,符合严格的纯度标准
- 不含 DNase, NICKase、RNase 和蛋白酶
- 经过测试,确认低水平的重金属污染,确保各种应用的适用性
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12.0 °C - closed cup