Merck
1.00986
SAFC
酒精
greener alternative
absolute, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
制药生产
别名:
乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2OH
CAS号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
200-578-6
价格与库存信息目前不能提供
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
质量水平
蒸汽密度
1.59 (vs air)
蒸汽压
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
产品线
EMPROVE® EXPERT
方案
≥99.2% (m/m)
表单
liquid
自燃温度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
环保替代产品特性
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
浓度
≥99.5 % (v/v)
技术
API processing | polymorph screening: suitable
折射率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH值(酸碱度)
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
沸点
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
转变温度
flash point 12 °C
应用
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
包装形式
neat
环保替代产品分类
储存温度
2-25°C
SMILES字符串
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的 12 项原则”的一项或多项原则要求。本品是一种生物基乙醇,符合绿色化学第5项“更安全的溶剂和助剂”原则和第7项“使用可再生原料”原则。点击此处以获取更多信息。
应用
酒精可作为口服、外用和注射药物制剂的溶剂。
由于其较低的微生物和内毒素限值,Emprove® Expert纯酒精尤其适合高风险应用。
附注
1在瑞士分发和使用乙醇需要瑞士联邦酒精管理局的许可证。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F - closed cup
闪点(°C)
13 °C - closed cup
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
相关内容
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.