文件
1.00822
Supelco
Fluoride Test, photometric
photometric, 0.02-2.00 mg/L (F), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
氟化物测试预装试剂, photometric, 0.02-2.00 mg/L (F), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 250 tests
特定分析物
fluoride
測量範圍
0.02-2.00 mg/L (F)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (SPADNS method)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法,SPADNS 0.02-2.00 mg/l Fspectroquant®
这种Spectroquant®氟化物测试可以准确定量各种水中的氟离子。氟离子存在于地球上的几种矿物质中,但在自然界的水体中仅以微量存在。氟离子与红色锆染料溶液的一部分发生反应,形成无色络合物,进而导致红色漂白(SPADNS 方法)。随后用光度法测定未消耗的锆染料溶液的浓度。
该方法类似于APHA 4500-F-D。
我们所有的预装测试盒和试剂试纸盒都配备了独特的实时ID,可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该Spectroquant® Reagent试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1